GF29128855
Aluminum
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL005155
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 291-288-55
Resistività
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
500 m × 0.25 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)