Documenti fondamentali
GF28937201
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 15mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 289-372-01
Misura × spessore
15 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)