Documenti fondamentali
GF28836041
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.063 mm, size 140 × 200 mm, pore size 0.2ám
Sinonimo/i:
FP301253
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 288-360-41
Misura
140 × 200 mm
Spessore
0.063 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)