Documenti fondamentali
GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
Sinonimo/i:
NI516011
Scegli un formato
1 EA
CHF 688.00
CHF 688.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 688.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 688.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 288-357-36
Peso
500 g
Colore
green
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)