Documenti fondamentali
GF28799667
Niobium
tube, 500mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 2.44mm, wall thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007200, Columbium
Scegli un formato
1 EA
CHF 853.00
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 853.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.90%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-996-67
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
2.54 mm × 2.44 mm
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)