Documenti fondamentali
GF28780397
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 2m coil, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
CZ080300
Scegli un formato
1 EA
CHF 631.00
CHF 631.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 631.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 631.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-803-97
Lungh. × spessore
2 m × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)