Documenti fondamentali
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
AL087300
Scegli un formato
1 EA
CHF 255.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 255.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 284-808-33
L × spess. parete
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 10.26 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)