Documenti fondamentali
GF28440851
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 0.5m coil, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI110450
Scegli un formato
1 EA
CHF 626.00
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 626.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 284-408-51
Misura × spessore
0.5 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)