Documenti fondamentali
GF28240556
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
20g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinonimo/i:
AD086100
Scegli un formato
1 EA
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 406.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps (granular)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 282-405-56
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)