Documenti fondamentali
GF28209966
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU045160
Scegli un formato
1 EA
CHF 263.00
CHF 263.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 263.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 263.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 282-099-66
L × diam.
5 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)