GF28171852
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FV321025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 281-718-52
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)