GF28171122
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 50 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
SU347950
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 281-711-22
Lunghezza
100 mm
Diametro
50 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3