Documenti fondamentali
GF28140791
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 4 mm diameter
Sinonimo/i:
CU130240
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 281-407-91
Diametro
4 mm
4 mm
Spessore
0.016 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)