Key Documents
GF27814462
Silver
rod, 7.0 mm diameter, length 500 mm, high purity 99.99%
Sinonimo/i:
AG007935
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 278-144-62
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
500 mm
Diametro
7.0 mm
P. eboll.
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3