Documenti fondamentali
GF27555655
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.6mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
TI010460
Scegli un formato
1 EA
CHF 832.00
CHF 832.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 832.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 832.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 275-556-55
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)