Documenti fondamentali
GF27530197
Cerium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CE006100
Scegli un formato
1 EA
CHF 747.00
CHF 747.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 747.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ce
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141601
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 747.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 275-301-97
Resistività
73 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. ebollizione
3443 °C (lit.)
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ce]
InChI
1S/Ce
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)