Documenti fondamentali
GF27007332
Iron/boron/silicon
foil, Fe 81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE800250
Scegli un formato
1 EA
CHF 338.00
CHF 338.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 338.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 338.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 270-073-32
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)