GF26574138
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 152.4 mm, L 50 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317994
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 265-741-38
Lunghezza
50 mm
Diametro
152.4 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3