Documenti fondamentali
GF26456441
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI107905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 264-564-41
L × diam.
200 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)