Documenti fondamentali
GF26433277
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI095840
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 264-332-77
Spessore isolante
0.015 mm
Lungh. filo × diam.
50 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)