GF26342692
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.11 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
Sinonimo/i:
FV301301
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-426-92
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.11 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3