Documenti fondamentali
GF26180030
Carbon
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 006100, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
lumps
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-800-30
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
1.5 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)