Documenti fondamentali
GF26105587
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 50 m
Sinonimo/i:
CU065138
Scegli un formato
1 EA
CHF 232.00
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 232.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-055-87
Lunghezza
50 m
Diametro
0.18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)