Documenti fondamentali
GF25691429
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.38mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020375
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disks - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 256-914-29
Misura × spessore
6 mm × 0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)