Documenti fondamentali
GF25467903
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO150240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-679-03
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)