Documenti fondamentali
GF25366754
Iron
tube, 100mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.5%
Sinonimo/i:
Iron, FE007070
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.50%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-667-54
Resistività
9.71 μΩ-cm
L × spess. parete
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)