GF24693419
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
1m wire, 0.025mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU055120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 246-934-19
L × diam.
1 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)