GF24550118
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 245-501-18
L × diam.
100 mm × 8.0 mm