Documenti fondamentali
GF24539643
Copper
mesh, nominal aperture 0.18 mm, size 600 × 600 mm, wire diameter 0.14 mm
Sinonimo/i:
CU008705
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 245-396-43
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Apertura nominale
0.18 mm
Misura
600 × 600 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)