Documenti
GF24386609
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CR006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 243-866-09
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N