Documenti
GF23938421
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 239-384-21
Lunghezza
100 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3