Documenti
GF23894118
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 1 m, filament diameter 0.011mm
Sinonimo/i:
AL625710
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 238-941-18
Lunghezza
1 m
Diametro
0.011 mm , filament diameter