Documenti fondamentali
GF23757868
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm tube, 1.83mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 1.29mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027250
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 237-578-68
L × spess. parete
200 mm × 0.27 mm
D.E. × D.I.
1.83 mm × 1.29 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)