Documenti
GF23554638
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 500 mm
Sinonimo/i:
NI197920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 235-546-38
Lunghezza
500 mm
Diametro
3 mm