Documenti fondamentali
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
PB106300
Scegli un formato
1 EA
CHF 755.00
CHF 755.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 755.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 755.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 232-961-47
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)