Documenti
GF22774664
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 0.80 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
AU055160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-746-64
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.80 mm