Documenti fondamentali
GF22609335
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU055150
Scegli un formato
1 EA
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 324.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-093-35
L × diam.
0.05 m × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)