Documenti
GF22491851
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.006 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
CT301060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 224-918-51
Lunghezza
5 m
Spessore
0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3