Documenti fondamentali
GF21899717
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx310
Sinonimo/i:
ME316309
Scegli un formato
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 247.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-997-17
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)