GF21830206
Chromium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinonimo/i:
Chromium, CR000120
About This Item
Saggio
≥99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-302-06
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100 x 100 mm × 0.01 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)