Documenti fondamentali
GF21440326
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-403-26
L × spess. parete
200 mm × 0.050 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)