Documenti fondamentali
GF20924197
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FK267920
About This Item
Codice UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 209-241-97
Lunghezza
200 mm
Diametro
8.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)