Documenti
GF20734332
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU307950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-343-32
Lunghezza
500 mm
Diametro
50 mm
Colore
clear amber