Documenti fondamentali
GF20719458
Aluminum-titanium alloy, Al75Ti25
100g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
AD036100
Scegli un formato
1 EA
CHF 692.00
CHF 692.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 692.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 692.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-194-58
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)