Documenti fondamentali
GF20633655
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness
Sinonimo/i:
AG060220
Scegli un formato
1 EA
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 435.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 206-336-55
Lungh. × spessore
0.5 m × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)