Documenti fondamentali
GF19913531
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 199-135-31
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)