GF19298920
Magnesium
rod, 25.4 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MG007930
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 192-989-20
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
200 mm
Diametro
25.4 mm
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)