Documenti fondamentali
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
GE006011
Scegli un formato
1 EA
CHF 551.00
CHF 551.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 551.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141716
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 551.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 190-905-37
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)