GF18932104
Chromium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
CR006110
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 189-321-04
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)