GF18607473
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 0.55mm, inside diameter 0.4mm, wall thickness 0.075mm, as drawn, 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007025
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.50%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-074-73
Resistività
2.6548 μΩ-cm
D.E. × D.I.
0.55 mm × 0.4 mm
Lungh. tubo × spess.
1000 mm × 0.075 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3